Learn More
Nasco Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
11.22€ - 893.58€
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Épaisseur (impériale) | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Épaisseur (impériale) | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11771664
|
Nasco
B01009 |
2 oz. | 2,25 mil | Style uni | 58 ml |
63.55€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11701973
|
Nasco
B00679WA |
4 oz | 2,25 mil | Style uni | 118 mL |
121.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11781664
|
Nasco
B00992 |
7 oz. | 3 mil | Style uni | 207 mL |
312.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11791664
|
Nasco
B01018 |
13 oz. | 3 mil | Style uni | 384 mL |
407.04€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11785714
|
Nasco
B00736WA |
18 oz. | 2,5 mil | Style uni | 532 mL |
349.80€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11775774
|
Nasco
B01020WA |
24 oz. | 3 mil | Style uni | 710 mL |
514.14€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11701674
|
Nasco
B01063WA |
24 oz. | 4 mil | Style uni | 710 ml |
627.52€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11741684
|
Nasco
B00990 |
27 oz. | 3 mil | Style uni | 798.5 ml |
232.14€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11786508
|
Nasco
B00994WA |
36 oz. | 3 mil | Style uni | 1.06 L |
531.06€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11791963
|
Nasco
B01027WA |
42 oz. | 3 mil | Style uni | 1.24 L |
185.50€
500 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11707093
|
Nasco
B01323WA |
69 oz | 3 mil | Style uni | 2 L |
624.34€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11781963
|
Nasco
B01064WA |
2 oz | 2,25 mil | Style inscriptible | 58 mL |
125.08€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11735804
|
Nasco
B01062WA |
4 oz | 2,25 mil | Style inscriptible | 118 mL |
279.84€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11771963
|
Nasco
B01065WA |
18 oz. | 2,5 mil | Style inscriptible | 532 mL |
217.30€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11761684
|
Nasco
B01196 |
24 oz. | 4 mil | Style inscriptible | 710 mL |
608.44€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11771684
|
Nasco
B01297WA |
24 oz. | 3 mil | Style inscriptible | 710 mL |
449.44€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11734834
|
Nasco
B01491WA |
27 oz. | 3 mil | Style inscriptible | 798 mL |
151.58€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11751684
|
Nasco
B01195 |
55 oz. | 4 mil | Style inscriptible | 1,63 L |
893.58€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17109800
|
Nasco
B01339WA |
4 oz. | 2,25 mil | Style inscriptible | 118 ml |
67.48€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11776965
|
Nasco
B01067WA |
1 oz. | 2.25 mil | Write-on Style | 29 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
- Sachets en polyéthylène transparents
- Stérilisés au gaz, documentation disponible
- Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
- Les sachets inscriptibles ont une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
- Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse requise après congélation
- Épaisseur, 2,25 à 4 mil
Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Polyéthylène | |
500/boîte |