Learn More
Nasco Sachets pour échantillons debout Whirl-Pak™
Les Sachets debout facilitent l’ajout de matériaux au sachet et l’élimination de l’échantillon pour les tests ou les analyses. Le fond plat assure la stabilité et les languettes de fil maintiennent le haut ouvert pour faciliter l’accès.
Marque: Nasco B01364WA
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Description
La bande d’écriture blanche facilite l’identification des échantillons et la rend plus pratique
- La finition de type papier élimine pratiquement le maculage d’encre
- Surface qui accepte une variété d’instruments d’écriture
- Stérilisés après fabrication
Spécification
Sachet autoportant Whirl-Pak™ | |
118 mL | |
0,064 mm | |
82°C | |
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po) | |
18,5 cm | |
7,5 cm |
4 oz. | |
Stérile | |
500/boîte | |
2,50 mil | |
7,25 in | |
3 in |