Learn More
Nickel Electro™ Ustensiles combinés cuillère / spatule double usage en nickel
Utilisez un seul outil pour deux tâches. Les ustensiles combinés cuillère / spatule à double usage en nickel Nickel Electro™ mesurent les liquides et les poudres avec l’extrémité en forme de cuillère et divisent et séparent les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.
15.10€ - 32.60€
Spécification
Quantité | 1 |
---|---|
Capacité (métrique) | 2 mL |
Type de produit | Spatule |
Largeur (métrique) | 20 mm |
Matériau | Nickel |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11716567
|
Nickel Electro™
2001 |
120 mm |
15.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726567
|
Nickel Electro™
2002 |
150 mm |
16.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736567
|
Nickel Electro™
2003 |
180 mm |
22.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746567
|
Nickel Electro™
2004 |
210 mm |
32.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Un outil unique pour un usage double.Les ustensiles combinés cuillère / spatule à double usage en nickel Nickel Electro™ mesurent les liquides et les poudres avec l’extrémité en forme de cuillère et divisent et séparent les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.
L’ustensile à double usage mesure les liquides et les poudres fines avec l’extrémité en forme de cuillère ; et divise et sépare les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.- Fabriqué en nickel.
Spécification
1 | |
Spatule | |
Nickel |
2 mL | |
20 mm |