Learn More
Ansell Lunettes-masques stériles à usage unique pour salle blanche Clearview™ BioClean™
328.19 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21724" pour bénéficier de cette offre.
344.74 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21786" pour bénéficier de cette offre.
379.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21724" pour bénéficier de cette offre.
344.74 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21786" pour bénéficier de cette offre.
379.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Lunettes-masques stériles
Description
Pour assurer la sécurité dans les environnements de salle blanche. Les lunettes stériles à usage unique pour salle blanche BioClean Clearview™ sont traitées antibuée et offrent une optique correcte pour un champ de vision clair.
- Transparentes pour une meilleure vision périphérique
- Monture légère, système de ventilation indirecte
- Verre trempé en PC revêtu d’additifs antibuée et antirayures
- Stérilisées à l’oxyde d’éthylène (OEt)
- Conformes à la norme ISO 11135-1-2007
- Conformes ISO classe 4 & et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Catégorie 2 - Équipement de protection individuelle conforme à la directive 89/686/CEE relative aux EPI
- Fabriquées dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 Certifications
- Traitées dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB
- ANSI/ISEA Z87.1
- S’utilisent en combinaison avec les masques type bec de canard stériles BioClean DB pour salle blanche (19668005, 19668006)
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001, ANSI/ISEA Z87.1-2010 |
Hauteur (métrique) | 85 mm |
Forme | Rectangle |
Largeur (métrique) | (hinge to hinge)(±3 mm): 155 mm |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Description | Optically correct, toughened polycarbonate lens with an anti-scratch, anti-fog coating to minimize distortion and deliver unobstructed vision |
Couleur | Clear |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes stériles |
Nbre par carton | 60/boîte |