Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à échantillons pour résonance magnétique nucléaire SP Scienceware™
Pour l’organisation et la protection des tubes pour résonance magnétique nucléaire à paroi mince.
Marque: Bel-Art™ F18854-0005
65.43 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SA.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.39600kg
Description
- Racks en PP robustes et stables
- Puits hémisphériques pour accueillir les tubes dans le réceptacle du plateau inférieur
- Les poignées des plaques d’extrémité facilitent le transport
- Les racks s’empilent en toute sécurité pour optimiser l’espace sur la paillasse
- Capable de contenir jusqu’à 72 tubes dans 6 rangées de 12 emplacements
- Résistant aux produits chimiques et autoclavable
Spécification
Poignées sur les plaques d’extrémité | |
Oui | |
PP | |
Tubes pour résonance magnétique nucléaire à paroi mince |
6 x 12 | |
Tubes (5 mm de dia. ext.) | |
Puits hémisphériques | |
21 x 11 x 22 cm |