Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces plaques en polypropylène à 96 puits à faible liaison empêchant la liaison de l’ADN ou des protéines et permettant une récupération complète des échantillons.
170.64€ - 555.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Description | Microplaques en PP avec technologie à paroi commune qui augmente le volume du puits et élargit les cellules pour optimiser le mélange |
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | PP à faible liaison |
Code produit | Marque | Couleur | Type de puits | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de puits | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10555321
|
Thermo Scientific™
249943 |
Rouge | Rond | Non stérile | Certified Quality |
278.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10525511
|
Thermo Scientific™
249944 |
Naturel | Rond | Non stérile | Certified Quality |
480.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10634502
|
Thermo Scientific™
249945 |
Noir | Rond | Non stérile | Certified Quality |
432.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10644502
|
Thermo Scientific™
249946 |
Naturel | Rond | Stérile | Sterile |
555.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10602212
|
Thermo Scientific™
249947 |
Jaune | Rond | Non stérile | Certified Quality |
292.06€
120 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10387491
|
Thermo Scientific™
249949 |
Blanc | Rond | Non stériles | Certified Quality |
432.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10052401
|
Thermo Scientific™
249950 |
Bleu | Rond | Non stérile | Certified Quality |
283.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10671722
|
Thermo Scientific™
267245 |
Naturel | Rond | Non stérile | Certified Quality |
484.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10192161
|
Thermo Scientific™
267334 |
Naturel | Rond | Stérile | Certified Quality |
529.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10276031
|
Thermo Scientific™
267342 |
Noir | Rond | Non stérile | Certified Quality |
290.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10796272
|
Thermo Scientific™
267350 |
Blanc | Rond | Non stérile | Certified Quality |
273.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10234171
|
Thermo Scientific™
267385 |
Bleu | Rond | Non stérile | Certified Quality |
290.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10355661
|
Thermo Scientific™
267407 |
Jaune | Rond | Non stérile | Certified Quality |
273.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10479092
|
Thermo Scientific™
442587 |
Naturel | Rond | Non stérile | Certified Quality |
210.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10652672
|
Thermo Scientific™
267369 |
Red | Round | Non-sterile | Certified Quality |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11375850
|
Thermo Scientific™
95040410 |
Natural | Square, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Assurez-vous une récupération complète des échantillons grâce aux plaques en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Nunc MicroWell. Ces plaques sont idéales pour le stockage, car le polypropylène offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier. Le polypropylène supporte des températures allant de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
- Conception à paroi partagée augmentant le volume des puits
- Puits plus larges et à fond arrondi améliorant le mélange
- Puits à fond conique pour une récupération optimale des échantillons
- Plaques blanches et noires disponibles pour les applications de fluorescence et de luminescence
- Polypropylène à faible liaison pour des dosages et un stockage homogènes
Spécification
Étalon | |
Microplaques en PP avec technologie à paroi commune qui augmente le volume du puits et élargit les cellules pour optimiser le mélange | |
PP à faible liaison | |
Microplaque | |
PP | |
Non traité | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Yes |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
96 | |
Yes | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
ANSI/ SLAS Standard |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.