Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits Nunc™ à fond rond en PS
Apportez plus de précision à vos applications automatisées grâce à ces plaques à fond rond disponibles avec ou sans traitement pour culture cellulaire.
Marke: Thermo Scientific™ 262162
87.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Weitere Details : Poids : 2.10600kg
Beschreibung
Améliorez l’efficacité du mélange, du nettoyage et de la récupération des échantillons grâce aux microplaques Microwell à fond rond en polystyrène de 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Les puits transparents et en forme de U sont parfaits pour les tests à base de solution (par exemple, les tests d’agglutination) et les dilutions en série courantes, permettant ainsi un pipetage facile et propre. Disponibles en plusieurs options pour les surfaces, la stérilité, les bouchons et les emballages.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spezifikation
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) | |
Sans couvercle | |
1 Paquets | |
Transparent | |
PS | |
Stérile | |
U | |
1 |
Standard | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
96 | |
Non traité | |
50 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.