Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
Du stockage à basse température général au stockage dans l’azote liquide en phase vapeur, utilisez les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique pour stocker vos échantillons.
231.00€ - 1470.60€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Exempt de RNase | Oui |
Gamme de produits | Nunc™ |
Exempt de DNase | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de filetage | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de filetage | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10257752
|
Thermo Scientific™
374080 |
0.5 ml | Filetage intérieur | 35 mm | Avec surface d’écriture |
753.00€
960 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10320013
|
Thermo Scientific™
374081 |
1.0 ml | Filetage intérieur | 48,5 mm | Avec surface d’écriture |
1155.00€
960 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10544641
|
Thermo Scientific™
375353 |
1 ml | Externe | 41 mm | Avec surface d’écriture |
318.00€
500 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10545601
|
Thermo Scientific™
347597 |
1 ml | Externe | 41 mm | Sans surface d’écriture |
519.00€
500 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10654721
|
Thermo Scientific™
377224 |
1.0 ml | Interne | 42 mm | Avec surface d’écriture |
440.66€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10529881
|
Thermo Scientific™
366656 |
1 ml | Interne | 42 mm | Avec surface d’écriture |
550.00€
500 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10669071
|
Thermo Scientific™
375418 |
1.8 ml | Externe | 48 mm | Avec surface d’écriture |
455.00€
450 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10080601
|
Thermo Scientific™
347627 |
1.8 ml | Externe | 48 mm | Sans surface d'écriture |
259.00€
450 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11341675
|
Thermo Scientific™
377267 |
1.8 ml | Interne | 49 mm | Avec surface d’écriture |
1470.60€
1800 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10577391
|
Thermo Scientific™
377267 |
1.8 ml | Interne | 49 mm | Avec surface d’écriture |
466.00€
450 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10674511
|
Thermo Scientific™
368632 |
1.8 ml | Interne | 49 mm | Avec surface d’écriture et bouchon à vis |
352.00€
450 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10004220
|
Thermo Scientific™
363401 |
1.8 ml | Interne | 48 mm | Avec surface d’écriture et bouchon à vis avec joint |
485.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10452802
|
Thermo Scientific™
351934 |
1.8 ml | Filetage intérieur | 48 mm | Avec surface d’écriture, sans bouchon |
1010.00€
2500 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10070731
|
Thermo Scientific™
379189 |
3.6 ml | Interne | 72 mm | Avec surface d’écriture |
494.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10789871
|
Thermo Scientific™
366524 |
3.6 ml | Interne | 70 mm | Avec surface d’écriture |
370.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10173772
|
Thermo Scientific™
367997 |
3.6 ml | Filetage intérieur | 70 mm | Avec surface d’écriture |
838.00€
1500 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10633452
|
Thermo Scientific™
337516 |
4.5 ml | Externe | 91 mm | Avec surface d’écriture |
255.00€
300 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10356331
|
Thermo Scientific™
347643 |
4.5 ml | Externe | 91 mm | Sans surface d’écriture |
231.00€
300 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10716922
|
Thermo Scientific™
379146 |
4.5 ml | Interne | 92 mm | Avec surface d’écriture, fond conique |
288.00€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10358131
|
Thermo Scientific™
363452 |
4.5 ml | Interne | 92 mm | Avec surface d’écriture, fond rond |
270.00€
300 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15856194
|
Thermo Scientific™
379189 |
3.6 ml | Interne | 72 mm | Avec surface d’écriture |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10030711
|
Thermo Scientific™
375299 |
1 ml | Externe | 30 mm | With writing surface |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11311665
|
Thermo Scientific™
375418 |
1.8 ml | Externe | 48 mm | Avec surface d’écriture |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11381615
|
Thermo Scientific™
337516 |
4.5 ml | Externe | 91 mm | Avec surface d’écriture |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10534641
|
Thermo Scientific™
340711 |
1.8 ml | Externe | 44 mm | With writing surface |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Stocker les échantillons de l’entreposage frigorifique général à la phase vapeur de l’azote liquide avec les tubes cryogéniques pour mise en banque de matériel biologique et cultures cellulaires Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles avec filetage interne ou externe.
- Tubes IVD compatibles avec les matières premières non cytotoxiques, non mutagènes et apyrogènes pour une plus grande sécurité des échantillons
- Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
- Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
- Versions vrac, sans bouchon et non stérile disponibles pour les applications moins exigeantes
Spécification
PP | |
Oui | |
Nunc™ | |
Oui |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.