Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à 96 puits, surface non traitée, sans couvercle, non stérile, boîte de 5
Ces microplaques sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Idéal pour le screening d’antibiotiques, les tests sur cellules et les composés de screening.
Marque: Thermo Scientific™ 269620
87.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.86110kg
Description
Les microplaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 96 puits sont utilisées pour la sélection d’antibiotiques, les tests sur les cellules et la sélection de composés. Leur forme à fond plat est idéale pour les mesures microscopiques et optiques. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Code-barres personnalisés disponibles | |
Sans couvercle | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
96 | |
Non traité | |
60 |
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) | |
Plaque 96 puits de type F, non traitée, transparente, sans couvercle, non stérile (5 / paquet, 60 / boîte) | |
5/Sachet, 60/Carton | |
Transparent | |
PS | |
Non stérile | |
Plat | |
5 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.