Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits Nunc™ MicroWell™
Pour des résultats fiables, optez pour les microplaques 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimisées pour les instruments robotisés, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
338.00€ - 455.00€
Spécification
Code-barres | Aucun code-barres |
---|---|
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) |
Format | Standard |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 8 × 12 |
Code produit | Marque | Couvercle | Traitement de surface | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couvercle | Traitement de surface | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10774957
|
Thermo Scientific™
243656 |
Avec couvercle | Non traité | 108 |
338.00€
108 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10000571
|
Thermo Scientific™
260860 |
Avec couvercle | Non traité | 160 |
455.00€
160 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Obtenez des résultats cohérents et fiables avec les microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 puits. Avec de multiples modifications de surface, ces plaques sont idéales pour les dosages cellulaires ainsi que pour les dosages biochimiques. Leur forme à fond plat est adaptée aux mesures microscopiques et optiques. Disponibles soit avec jupe à bride haute soit avec baguette de pression à bride basse, les plaques sont optimisées pour une gamme de robotique, de lecteurs automatisés et de systèmes de manipulation de liquides.
- En polystyrène transparent avec d’excellentes propriétés optiques, idéales pour les mesures optiques.
- Les plaques non traitées avec surface hydrophobe conviennent aux cultures cellulaires en suspension et à une variété de tests biochimiques.
- La plaque de culture cellulaire a reçu le traitement de surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta qui favorise l’adhérence et la croissance cellulaires
- Les plaques revêtues de collagène I et de poly-D-lysine sont améliorées pour les cellules adhérentes et la fixation des biomolécules délicates
- Différentes conceptions de bride sont compatibles avec les opérations manuelles ou robotiques
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Aucun code-barres | |
Standard | |
8 × 12 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plat |
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) | |
Avec couvercle | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
96 | |
Non traité |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.