Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
132.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21940" pour bénéficier de cette offre.
100.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21614" pour bénéficier de cette offre.
132.38 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21940" pour bénéficier de cette offre.
100.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21614" pour bénéficier de cette offre.
132.38 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
10 / paquet ; 160 / boîte
1 / paquet ; 50 / boîte
Description
Les microplaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 96 puits sont utilisées pour la sélection d’antibiotiques, les tests sur les cellules et la sélection de composés. Leur forme à fond plat est idéale pour les mesures microscopiques et optiques. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) |
Couvercle | Avec couvercle |
Description | Plaque Nunclon Delta 96 puits de type F, transparente, avec couvercle, stérile (1 / paquet, 50 / boîte) |
Array | 8 × 12 |
Conditionnement | 1 / paquet ; 50 / boîte |
Gamme de produits | Nunc™ |
Couleur | Transparent |
Type de produit | Microplaque |
Matériau | Polystyrène |