Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multi-puits non traitées Nunc™
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 150787
274.44 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.22000kg
Description
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
- Puits ronds à fond plat, avec couvercle
- Excellentes propriétés optiques
- Bords des puits surélevés pour réduire les risques de contamination croisée
- Couvercle équipé de coins entaillés pour un bon ajustement et une orientation facile
- Apyrogènes
Spécification
Plaque multi-puits | |
48 | |
Stérile | |
Flat Bottom (F-well) | |
75 | |
128 mm |
0,5 ml (puits) | |
0,5 ml | |
Non traité | |
Couvercle | |
1 | |
86 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.