Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™, idéal pour toutes les applications d’analyse.
61.15€ - 707.00€
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (application) | Certifié exempt RNase / DNase | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (application) | Certifié exempt RNase / DNase | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10716943
|
Thermo Scientific™
232698 |
Aluminium | PCR et stockage dans des plaques à 96 puits | Oui |
154.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10681864
|
Thermo Scientific™
232699 |
Aluminium | PCR et stockage dans des plaques à 384 puits | Oui |
153.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10265411
|
Thermo Scientific™
232701 |
Polypropylène | PCR | Oui |
314.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194411
|
Thermo Scientific™
232702 |
Acrylate de polyoléfine | PCR ; études de fluorescence ; microscopie | Oui |
174.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10633973
|
Thermo Scientific™
235306 |
Polyéthylène | Perçage répété ; faible autofluorescence ; ELISA | Non |
529.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10275452
|
Thermo Scientific™
235307 |
Polyoléfine | PCR ; qPCR ; ELISA ; cristallographie des protéines | Oui |
480.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11371555
|
Thermo Scientific™
236272 |
Vinyle | Dosages par luminescence, réfléchissant la lumière, dosages ELISPOT, conçus pour le haut ou le bas des plaques optiques | Non |
68.65€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10170671
|
Thermo Scientific™
236366 |
Acrylate de polyester | Culture cellulaire ; applications stériles | No |
707.00€
800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11948231
|
Thermo Scientific™
236370 |
Polyester | Usage général ; protection des échantillons ;ELISA | Non |
185.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10160993
|
Thermo Scientific™
236703 |
Vinyle | Dosages par fluorescence ; absorbant la lumière ; blocage de la lumière ; inhibition de la photo-dégradation des composés sensibles à la lumière ; conçu pour le haut ou le bas des plaques optiques, encoches sur le joint pour aider à l’alignement du bas des plaques | Non |
94.35€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10552615
|
Thermo Scientific™
236707 |
Polyester | Usage général ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA | Oui |
565.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10681344
|
Thermo Scientific™
241205 |
Rayonne non tissée | Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz | Non |
200.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10082182
|
Thermo Scientific™
249720 |
Rayonne non tissée | Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz | Oui |
152.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10777042
|
Thermo Scientific™
250050 |
Plastique | Applicateur manuel assurant un scellage régulier | Non |
61.15€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10574561
|
Thermo Scientific™
276014 |
Aluminium | PCR ; excellente résistance aux produits chimiques, évapotranspiration minimale des échantillons, la malléabilité permet une vérification visuelle de la sécurité des joints | Oui |
222.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10333925
|
Thermo Scientific™
3501 |
Polyester | Pour le support adhésif ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée | Non |
95.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10304315
|
Thermo Scientific™
5701 |
Polyester | Élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée | Non |
94.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10642674
|
Thermo Scientific™
AB-0718 |
PP | Ventilation et stockage des cultures bactériennes/cellulaires | Non |
144.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11524794
|
Thermo Scientific™
AB-0580 |
PP avec revêtement en PVC | Pour la crystallographie et le génotypage | Non |
81.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
- Les films adhésifs de scellage assurent une fermeture hermétique de tous les formats de microplaques.
- L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
- Ces adhésifs de scellage fins et légers adhèrent à la plaque grâce à un applicateur portatif pratique (disponible séparément, réf. 250050)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.