Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques Nunc™
Gamme complète de pipettes sérologiques de qualité pour soutenir chaque étape de la recherche sur la culture cellulaire
Marque: Thermo Scientific™ 170371N
117.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.27600kg
Description
Grâce à leurs spécifications très strictes et à leurs fonctions pratiques, les pipettes sérologiques Thermo Scientific™ Nunc™ constituent un excellent choix pour les travaux de laboratoire quotidiens. Les graduations transparentes, en gras et bidirectionnelles facilitent la lecture des volumes de liquides et des quantités de distribution. Large gamme de tailles et d’options d’emballage.
- Large gamme de volumes et d’options d’emballage
- Pipettes à code couleur et conditionnement pour une sélection pratique de volumes
- Pipettes emballées individuellement dans du papier/plastique ou des pelures en plastique pour un niveau garanti de stérilité
- Réduisez les déchets d’emballage grâce aux options de conditionnement en vrac
- Garantit une précision de distribution de +/-2 % pour 1 ml et 2 ml et de +/-1 % pour 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml à plein volume
- Graduations à contraste élevé pour des volumes faciles à lire
- Les graduations inversées permettent de déterminer le volume de distribution
- Augmentez la capacité des pipettes pour assurer des volumes supplémentaires
- Évitez la contamination par des aérosols ou des liquides du dispositif de pipetage tout en réduisant davantage les risques de contamination d’un échantillon à l’autre
- Matériau : PS vierge à 100 % ultra-transparent pour une clarté maximale
- Sans contaminants : Exempt de RNase/DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxique, apyrogène
- Stérilité : Irradiation électronique au niveau SAL de 10-6
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication
- Certificat de qualité
Spécification
Exempt de RNase et de DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxique, apyrogène | |
En PS | |
50/emballage ; 1000/boîte | |
1 ml |
Pipette sérologique, durée de conservation de 5 ans | |
Stériles | |
Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés |