Learn More
Oakton™ Sonde de DO/température pour Acorn™ DO 6
Marque:  Oakton™ 01X233913
421.80 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10225232
  • 444.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
Spécification
3 pieds
Appareil de mesure de l’oxygène dissous Oakton DO 6
5 in
DO
1 m
11,5 cm
Sonde de température/mesure de l’oxygène dissous