Learn More
OHAUS™ Balances de précision série Explorer™
Les nouvelles balances Explorer offrent une qualité et une fiabilité inégalées. Les balances de précision OHAUS de série Explorer offrent un temps de stabilisation plus rapide qui améliore l’efficacité opérationnelle, augmente le débit et améliore la productivité.
3220.00€ - 6070.00€
Spécification
Interface d’automatisation | Écran tactile avec clavier virtuel QWERTY et numérique |
---|---|
Certifications/Conformité | CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, système CB |
Type de connexion | RS-232, USB |
Type d’affichage | TFT |
Comprend | Adaptateur secteur à commutation avec tête à fiches multiples |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11850123
|
OHAUS™
83021360 |
EX6202 | 6,2 kg | 0,01 g | <1 sec |
5070.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11890123
|
OHAUS™
83021365 |
EX10201 | 10,2 kg | 0,1 g | <1 sec |
3765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11880123
|
OHAUS™
83021361 |
EX6201 | 6,2 kg | 0,1 g | <1 sec |
3225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11860123
|
OHAUS™
83021362 |
EX10202 | 10,2 kg | 0,01 g | <1 sec |
5670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11800123
|
OHAUS™
83021350 |
EX1103, avec paravent | 1,1 kg | 0,001 g | <1,5 sec |
6070.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11870113
|
OHAUS™
83021342 |
EX423, avec paravent | 420 g | 0,001 g | <1,5 sec |
4165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11890113
|
OHAUS™
83021348 |
EX623, avec paravent | 620 g | 0,001 g | <1,5 sec |
4850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11830123
|
OHAUS™
83021357 |
EX4202 | 4,2 kg | 0,01 g | <1 sec |
4130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11820123
|
OHAUS™
83021356 |
EX2202 | 2,2 kg | 0,01 g | <1 sec |
3220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11860113
|
OHAUS™
83021341 |
EX223, avec paravent | 220 g | 0,001 g | <1,5 sec |
3400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Performances optimales
- Des spécifications de linéarité et de répétabilité optimisées garantissent des résultats précis et reproductibles
- Un filtrage de vibrations supérieur assure la stabilité de la balance dans les environnements instables
- Le système d’étalonnage AutoCal™ entièrement automatique étalonne le système lorsqu’il détecte un changement de température suffisant pour affecter la précision de la pesée, ou toutes les 11 heures ; les masses externes ne sont pas requises
- Quatre capteurs sans contact pour l’impression, la tare, l’étalonnage et d’autres fonctions sélectionnables sans toucher l’appareil, ce qui permet d’empêcher la contamination et le transfert de résidus, ainsi que d’améliorer l’efficacité de la pesée
- Les capteurs peuvent être configurés pour les opérations à distance
- Écran TFT haute résolution, 5,7 po (145 mm)
- Écran tactile résistif
- 14 applications personnalisables intégrées Capacité de poids minimum avec fonction d’avertissement visuel
- Clavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données de BPL/BPF ainsi que d’autres données
- Gestionnaire d’utilisateurs avec fonction d’administrateur
- La fonction de commande RS232 (19-193-26) alternative permet d’adapter la balance au logiciel d’acquisition de données existant
- Entrée externe pour le zéro, la tare ou l’impression à l’aide d’un accessoire de pédale externe (19-193-28)
- Rétroaction sonore/visuelle en cas de pression sur les boutons ainsi que pour vérifier l’état de pesée
- Indicateur de niveau lumineux facile à visualiser à l’avant de la balance
- Des molettes ajustables et faciles à utiliser permettent de régler la balance
- L’écran d’aide identifie les molettes à ajuster Fonction de transfert de données pour l’export direct des données vers Microsoft™ Excel™
- Les messages d’instructions guide les utilisateurs tout au long du processus de pesée
- Le menu d’information affiche les fonctions de la balance disponibles pour l’utilisateur
- Jusqu’à 11 langues de fonctionnement disponibles
Une conception pratique
- Affichage couleur réglable pour une visualisation optimisée ; se sépare du socle de pesée pour un espace de travail flexible
- Accès facile aux ports USB et RS232 standard (troisième port disponible en option)
- La sortie de câble à gauche et à droite permet une installation personnalisée
- Le dispositif de protection anti-basculement sans cadre assure un accès dégagé
- Entrée latérale de 6,3 x 9,4 po (160 x 240 mm) pour le placement et le retrait des grands éléments
- Le verre antistatique permet de dissiper les charges statiques qui peuvent affecter les résultats
- Les portes latérales montées sur les roulements supérieurs empêchent tout blocage
- Panneaux en verre amovibles et fond en acier inoxydable pour un nettoyage aisé
- Montage sur tour et mural possibles pour une installation modulaire
- La conception du socle QuadraStance™ est dotée de quatre molettes réglables pour une stabilité supérieure
- Boîtier au fond métallique robuste moulé sous pression
- Système de stockage des câbles
- Pesée : déterminer le poids des articles dans l’unité de mesure sélectionnée ; la fonction de poids minimum est également disponible
- Pesée en pourcentage : mesure le poids d’un échantillon et l’affiche en pourcentage par rapport à un poids de référence préétabli
- Pesée dynamique : peser une charge instable ; la balance mesure un poids moyen sur une période définie
- Totalisation : mesure le poids cumulé de plusieurs éléments, le total cumulé pouvant dépasser la capacité de la balance
- Pesée différentielle : conserve le poids de l’échantillon et calcule la différence entre les poids initiaux et les poids finaux
- Maintien du pic : mesure et conserve le poids le plus élevé d’une série ; les poids stables et instables peuvent être mesurés
- Comptage de pièces : compte les échantillons d’un poids uniforme ; choisissez Comptage standard, Comptage de contrôle ou Comptage de remplissage
- Réglage de pipette : vérifie les valeurs de la pipette par analyse de poids, avec une table de densité d’eau intégrée
- Pesée de contrôle : compare le poids d’un échantillon aux limites cibles ; choisissez Standard, Poids nominal ou Pourcentage nominal
- Remplissage : remplir un récipient jusqu’à un poids cible ; la barre de progression affiche l’état de remplissage
- Formulation : pour le compoundage et la préparation de recettes ; peut prendre en compte de 2 à 99 composants
- Détermination de la densité : déterminer la densité des solides plus denses que l’eau, les solides moins denses que l’eau, les liquides ou les matériaux poreux
- Coût des ingrédients : déterminer le coût de la formule ou de la recette en fonction du rapport coût/quantité connu des composants ou des ingrédients
- SQC : surveiller et/ou contrôler les processus afin d’éliminer tout sous-remplissage ou sur-remplissage
Informations sur la commande
Accessoires en option
- Montage sur tour pour l’écran
- Câble de rallonge pour terminal
- Kit de détermination de la densité
- Kit de pare-vent (balances de 0,01 g et 0,1 g)
- Dispositif de sécurité - 01
- Câble d’interface, USB (de type A à B)
- Kit second RS232
- Kit Ethernet
- Kit de pédale de commande
- Imprimante thermique compacte
- Imprimante compacte à matrice de points
- Câble d’imprimante RS232 et adaptateur
- Câble RS232, PC 25 broches
- Câble RS232, PC 9 broches
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL ; C Tick ; système CB
Garantie
Deux ans (États-Unis et Canada)
Spécification
Écran tactile avec clavier virtuel QWERTY et numérique | |
RS-232, USB | |
Adaptateur secteur à commutation avec tête à fiches multiples | |
Plastique ABS, acier inoxydable, verre | |
10 °C à 30 °C | |
7,7 in | |
3,5 in | |
6 in | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
0,6 A |
CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, système CB | |
TFT | |
Automatique | |
50°F à 86°F | |
2 ans | |
19,5 cm | |
9 cm | |
15,4 cm | |
100/240 V | |
50/60 Hz |