Learn More
Merck Filtre à membrane uni en PTFE Omnipore™
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
305.00€ - 575.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PTFE |
Porosité | 1,0 μm |
Code de filtre | JAWP |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10174213
|
Merck
JAWP01300 |
13 mm |
305.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10418793
|
Merck
JAWP14225 |
142 mm |
575.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10787074
|
Merck
JAWP02500 |
25 mm |
382.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10123643
|
Merck
JAWP09025 |
90 mm |
424.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10255933
|
Merck
JAWP04700 |
47 mm |
570.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Our Omnipore™ membrane is a hydrophilic PTFE membrane that is compatible with virually all solvents, acids, and alkaline solutions.
Features & Benefits:
- Biologically and chemically inert
- High porosity yields high flow rates
- Hydrophobic and hydrophilic PTFE varieties available for filtration of aqueous and organic-based samples
Applications:
- Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV Spectroscopy
- Omnipore™ Membrane: Filtration of Aqueous Solutions, Clarifying Acids and Alkaline Solution
Spécification
Blanc | |
PTFE | |
JAWP | |
unie | |
85 µm |
Filtre à tamis | |
1,0 μm | |
La membrane est en PTFE hydrophile compatible avec pratiquement tous les solvants, acides et solutions alcalines | |
130°C | |
Membranes filtrantes |