Learn More
Grant Instruments™ CPS-20 - Agitateur orbital à utiliser dans les incubateurs à CO2. Plateformes vendues séparément
Le CPS-20 fournit un mouvement orbital régulé et est conçu pour être utilisé spécifiquement dans les incubateurs à CO2, où il existe des environnements difficiles comme des environnements à haute teneur en CO2 et en humidité. Il fournit des résultats reproductibles pour la croissance des cultures cellulaires. Plateformes vendues séparément.
Marque: Grant Instruments™ CPS-20
Informations supplémentaires : Poids : 3.40000kg
Description
Un choix de 5 plateformes interchangeables est disponible pour offrir la possibilité d’utiliser une grande variété de récipients. La commande à distance spécialement conçue permet de protéger l’électronique de l’environnement à haute teneur en CO2. Celui-ci n’interfère pas avec le fonctionnement de l’incubateur.- Conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles comme des environnements à haute teneur en CO2 et en humidité
- 5 plateformes interchangeables disponibles (à commander séparément)
- Commande à distance spécialement conçue pour la protection de l’électronique
- Moteur sans balais avec une durée de vie garantie de 35 000 heures
Applications
- Expériences de culture cellulaire
- Cultures de cellules eucaryotes
- Toute application demandant une agitation orbitale dans des incubateurs à CO2
Spécification
2 cm | |
50 à 250 tr/min | |
5,7 W | |
Plateforme d’agitation orbitale | |
Acier inoxydable (304) | |
395 x 315 x 180 mm | |
255 mm | |
3,4 kg | |
4 à 40 |
3 kg | |
100/240 V | |
UP-12, Bio PP-4, P-16/88, HB-200 | |
Prise US, UE, UK, AUS | |
255 mm | |
100 mm | |
4,88 kg | |
Agitateur résistant au CO2 | |
Non |