Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Orion™
La sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion transforme tout pHmètre en appareil de mesure d'oxygène dissous.
66.10€ - 2090.00€
Spécification
Types de capteur | Capteur à oxygène dissous polarographique |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous |
Dissolved Oxygen (Concentration Range) | 0 ppm à 14 ppm |
Température (métrique) en fonctionnement | 15°C à 35°C |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10233021
|
Thermo Scientific™
970801 |
Module membrane/électrolytique, 1 bouchon à membrane pré-rempli pour 970899 WP, 970800 |
93.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11787697
|
Thermo Scientific™
970803 |
Remplacement des piles 2/PK |
66.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10748781
|
Thermo Scientific™
970899WP |
Électrode d’oxygène dissous avec connecteur bnc |
2090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10161161
|
Thermo Scientific™
970802 |
Entonnoir de débordement et barre d'agitation |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
La sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion transforme tout pHmètre en appareil de mesure d'oxygène dissous.
- Capteur d'O2 polarographique et circuit à semiconducteurs dans la partie supérieure de la sonde ; transforme l'intensité en tension pour permettre la lecture directe de l'oxygène dissous
- Branchez la sonde sur un pHmètre de paillasse ou portable, puis lisez la mesure d'oxygène dissous sur la plage de 0 à 14 ppm
- Précision de ±0,05 ppm/2 % du relevé, selon la plus grande des deux valeurs, à 15 ° à 35 °C (59 ° à 95 °F) (température de l'échantillon à ±10 °C de la température d'étalonnage)
- Le double thermocompensateur compense la perméabilité de la membrane et la solubilité de l'O2
- Idéale pour mesurer la demande biochimique en oxygène : l'entonnoir de débordement fourni se monte sur une bouteille de demande biochimique en oxygène de 300 ml ; barre d'agitation magnétique intégrée
- Réagit à un changement de 96 % maximum en <30 s ; consommation d'O2 de 0,1 μg/h.
- Module électrolyte/membrane vissable ; pas de membrane à remplacer—remplacez simplement le module après ∽3 mois d'utilisation
Deux piles d'oxyde d'argent 10L14, deux modules électrolyte/membrane, entonnoir de débordement, barre d'agitation intégrée, câble de 29,5in. (75 cm) (L), connecteur US standard.
Spécification
Capteur à oxygène dissous polarographique | |
Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous | |
0 ppm à 14 ppm | |
15°C à 35°C |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.