Learn More
Thermo Scientific™ Titrateur de pH et kits de pH Orion Star T910
Nous avons intégré notre technologie électrochimique de base à un système de distribution de pointe pour concevoir le titrateur de pH Orion Star T910, un système automatisé moderne et simplifié conçu pour vous aider à réaliser des titrations plus faciles, plus fiables et plus reproductibles que les titrations manuelles.
Marque:  Thermo Scientific™ START9102
3306.00 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Code produit. 15891282
  • 3480.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Utilisez le titrateur de pH Orion Star T910 pour les titrations acido-basiques dédiées incluant l’acidité titrable des jus et vins, l’acidité des produits alimentaires, l’alcalinité des eaux, l’acidité et l’alcalinité des produits de consommation, l’indice d’acidité (TAN) et l’indice basique (TBN). Les techniques de titration comprennent les titrations au point d’équivalence et les titrations de pH au point final prédéfinies pour l’analyse polyvalente des échantillons. Alliez l’option de titrateur et l’une de nos électrodes de pH ROSS de qualité supérieure, ou sélectionnez l’un de nos kits d’électrode et de titrateurs préconfigurés en profitant d’une offre groupée.
•Des résultats précis et reproductibles : L’automatisation du flux de travail de titration permet de procéder à l’analyse en utilisant à chaque fois les mêmes calculs et paramètres de configuration
•Paramétrage plus rapide : configurez et sauvegardez l’électrode, le titrant et les paramètres de titration une seule fois à l’aide de méthodes
•Amélioration de la capacité de traitement du laboratoire : démarrez la titration et laissez l’instrument en autonomie
•Réduction des coûts et temps d’arrêt : remplacement facile des pièces du titrateur afin de minimiser les temps d’arrêt de maintenance, tandis que les électrodes longue durée diminuent le coût de propriété
•Documentez les résultats des tests en toute sécurité : consultez les résultats en direct, dans le tableau récapitulatif et dans le journal de données en 100 points
•Base de données des applications : des méthodes préprogrammées testées et validées peuvent être téléchargées dans votre titrateur
•Le kit standard ROSS avec électrode de pH 8102BNUWP ROSS Ultra et sonde de température de compensation automatique de la température en acier inox 927007MD est idéal pour la plupart des titrations de pH standard, en particulier pour les titrations au point final prédéfinies qui incluent la température
•Le kit ROSS Sure-Flow avec électrode de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow est conçu pour les échantillons complexes qui peuvent obstruer les électrodes de pH standard, ou qui nécessitent un raccord à débit rapide de type manchon
Spécification
Spécification
Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les
±0.2 mV
±0.2°C
Oui, réglable
10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml
1 à 5 points
1
Exportation du journal de données au format CSV ou PDF, à court ou long format
Kit ROSS Sure-Flow pour tritateur pH Orion Star T910
Titrateur acide/base
Titrations acido-basiques incluant l’acidité titrable des jus et vins, l’acidité des produits alimentaires, l’alcalinité des eaux, l’acidité et l’alcalinité des produits de consommation, l’indice d’acidité (TAN) et l’indice basique (TBN)
BNC (électrode de pH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de compensation automatique de la température), entrée agitateur (sonde d’agitation)
Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol
La mémoire non volatile conserve les journaux de données et les paramètres
Orion Star T910
0.5 % ETR, selon l’environnement et les conditions de manipulation
Électrode de pH, électrode demi-cellule de référence, sonde de compensation automatique de la température, sonde d’agitation
–2.000 à 20.000
Le moteur de la burette offre une technologie micro-pas avancée qui délivre des 25,600 micro-pas par tour moteur pour un positionnement facile et précis de la burette (plus de 2 millions de micro-pas sur toute la course de la burette)
0.001, 0.01, 0.1 (sélectionnable par l’utilisateur)
Augmentation automatique, manuelle ou désactivée
41 à 104°F
Étalonnage de 1 point de décalage en option
Manuel ou automatique
Titration standard ou ajout manuel de la concentration
Oui, en utilisant le flux de travail Démarrer une nouvelle titration
Titration directe ou de retour
Garantie 1 an (remplacement)
100/240 V, 50/60 Hz
Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
±0.002 pH
Notifications pour la fin d’un cycle de titration, le volume titrant maximum, le journal de données complet, l’alarme d’étalonnage, le rappel de maintenance
Valeur fixe ou variable à l’aide de la titration
pH et température
CE, TUV 3-en-1, FCC, EN/CEI61326-1, CEI 61010
1 À 5 cycles, possibilité d’exclure des résultats du cycle des résultats moyens et des calculs de l’ETR
100 jeux de données pour chaque : titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
Écran tactile couleur capacitif 5,7 pouces, résolution 640 x 480
1 à 2
Électrode de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow, sonde de compensation automatique de la température 927007 MD, burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38, tube dessicant, câble d’ordinateur, références bibliographiques sur lecteur USB, alimentation 110-240 V
IP 51
Plastique ABS
Jusqu’à 10 méthodes avec protection par mot de passe optionnelle ; import/export vers les méthodes via une clé USB
3 ports USB pour imprimante, lecteur flash USB et connexions de logiciel informatique
1 à 3
-2000.0 à +2000.0 mV
5 à 85 %, sans condensation
0.1 mV
0.1°C
5 vitesses sélectionnables par l’utilisateur (250 à 3700 tr/min)
5 à 40°C
-5.0 à 100.0°C ; 23.0 à 212°F
Oui, avec la batterie de secours non volatile
Routine, rapide, soignée ou définie par l’utilisateur
Point d’équivalence ou point final prédéterminé
Oui, grâce à une clé USB
10” x 16” x 14” ; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm