Learn More
Velp Scientifica™ Série MULTISTIRRER Digital
Permet l’agitation synchronisée de 6 ou 15 échantillons. Les agitateurs série MULTISTIRRER Digital Velp Scientifica™ peuvent être combinés à un bain-marie à circulation pour thermostater les échantillons.
916.00€ - 1350.00€
Spécification
Vitesse | 80 à 1 500 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
Affichage | Numérique |
Tension | 100/240 V |
Dimensions (L x l x H) | 370 x 230 x 51,5 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15549240
|
Velp Scientifica™
F203A0180 |
MULTISTIRRER Digital 15 |
1350.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15500964
|
Velp Scientifica™
F203A0179 |
MULTISTIRRER Digital 6 |
916.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fiable & Réglage précis- Affichage numérique lumineux pour une surveillance précise de la vitesse
- Minuteur exclusif intégré pour un fonctionnement sans surveillance
- Fonctionnement inversé réglable (à commande temporelle)
- Régulation de la vitesse de 80 à 1 500 tr/min
- SpeedServo™ assure une vitesse constante même quand la viscosité change
- Agitation synchronisée, même vitesse assurée
- MULTISTIRRER Digital 6 : 6 places, maximum Ø de 85 mm - 400 ml
- MULTISTIRRER Digital 15 : 15 places, maximum Ø de 64 mm - 250 ml
- Plaque supérieure résistante en acier inox
- Fonctionnement longue durée
- Ergonomique - Très faible hauteur
- Plage de tension de secteur / fréquence universelle
- Léger, facile à déplacer
- Reste froid, même après plusieurs jours d’utilisation continue
- Idéal pour la microtitration, la microbiologie et la biochimie
- Démarrage progressif mais atteinte rapide de la vitesse définie
- Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
- Possibilité de thermostater les échantillons à l’aide d’un bain-marie à circulation
Spécification
80 à 1 500 tr/min | |
Numérique | |
370 x 230 x 51,5 mm | |
50/60 Hz | |
Incréments de 10 tr/min |
Acier inoxydable | |
100/240 V | |
100 à 240 V, 50/60 Hz | |
Monophasé |