Learn More
OHAUS™ Balances de précision portatives Scout™ STX
La vitesse rapide de pesée et la haute résolution donnent des résultats reproductibles. Les balances de précision portatives OHAUS Scout STX offrent une navigation rapide et efficace avec un écran couleur informatif tactile. Elles proposent plusieurs modes d’application intégrés. De ce fait, même les tâches de pesée les plus complexes deviennent faciles à exécuter.
365.00€ - 1005.00€
Spécification
Certifications/Conformité | OIML F2 ou ASTM Classe 4 |
---|---|
Type de connexion | En option RS-232, hôte USB, périphérique USB, Bluetooth ou transfert de données direct vers le PC, Plug-and-Play. |
Format | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk |
À utiliser avec (application) | Pesée générale, laboratoire, environnement industriel |
Matériau | Plastique ABS, acier inoxydable |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15519621
|
OHAUS™
30253065 |
STX421 | 420 g | 0,1 g | 1 sec |
365.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15529621
|
OHAUS™
30253066 |
STX621 | 620 g | 0,1 g | 1 sec |
434.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15549611
|
OHAUS™
30253058 |
STX123 | 120 g | 0,001 g | 1,5 sec |
870.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15559611
|
OHAUS™
30253059 |
STX223 | 220 g | 0,001 g | 1,5 sec |
1000.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15569611
|
OHAUS™
30253060 |
STX222 | 220 g | 0,01 g | 1 sec |
635.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15589611
|
OHAUS™
30253062 |
STX622 | 620 g | 0,01 g | 1 sec |
845.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15579611
|
OHAUS™
30253061 |
STX422 | 420 g | 0,01 g | 1 sec |
770.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15599611
|
OHAUS™
30253063 |
STX1202 | 1200 g | 0,01 g | 1,5 sec |
925.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15509621
|
OHAUS™
30253064 |
STX2202 | 2,2 kg | 0,01 g | 1,5 sec |
1005.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15539621
|
OHAUS™
30253067 |
STX2201 | 2,2 kg | 0,1 g | 1 sec |
635.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15549621
|
OHAUS™
30253068 |
STX6201 | 6,2 kg | 0,1 g | 1 sec |
855.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15559621
|
OHAUS™
30253069 |
STX8200 | 8,2 kg | 1 g | 1 sec |
630.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Structure- Boîtier en ABS, plateau en acier inox, couvercle de protection de rechange
Affichage
- Écran LCD tactile graphique WQVGA en couleur (4,3 po en diagonale), clavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données BPL et BPF ainsi que d’autres données d’application
- Un grand écran robuste permet un fonctionnement facile grâce à une structure de menu informative à icônes qui guide l’utilisateur à chaque étape de la pesée
Caractéristiques de conception
- Temps de stabilisation rapide en une seconde augmentant la productivité
- Indicateur de niveau initial
- Un système de protection antisurcharge supérieur intégré protège la balance dans les environnements difficiles et exigeants
- Indicateurs de sous-charge
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- Indicateur de stabilité
- Étalonnage : étalonnage de portée externe ou de la linéarité sélectionnable par l’utilisateur / numérique avec un poids externe
- Conception compacte et fine empilable pour le stockage
- Fente de sécurité intégrée en prévention contre les vols
- Crochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance
- Plateforme de pesée amovible en acier inox
- Fonction Save-to-USB (enregistrer sur clé USB)
- Commutateur de verrouillage du menu pour verrouiller une configuration spécifique de la balance
- Verrouillage intégré pour le transport / stockage
- Neuf langues d’exploitation (anglais, espagnol, allemand, italien, français, polonais, hongrois, tchèque et turc) pour faciliter la pesée
Fonctionnement
- Adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)
Raccordement
- En option : RS-232, hôte USB, appareil USB, Bluetooth ou Ethernet
Pare-vent
- Conçu avec un couvercle supérieur facile à retirer
- Protège l’échantillon des éléments extérieurs, augmentant ainsi la vitesse et la répétabilité des mesures
- Pesée : détermine le poids des éléments présents sur le plateau dans l’unité de mesure sélectionnée.
- Pesée en pourcentage : mesure le poids d’un échantillon et l’affiche en pourcentage par rapport à un poids de référence préétabli.
- Comptage des pièces : compte le nombre de pièces sur le plateau à l’aide d’un poids uniforme.
- Pesée de contrôle : compare le poids d’un échantillon par rapport aux limites cibles.
- Pesée dynamique / animale : pèse un chargement d’échantillon instable et calcule la moyenne des pesées sur une certaine période.
- Totalisation : mesure le poids cumulé de plusieurs éléments, le total cumulé pouvant dépasser la capacité de la balance.
- Détermination de la densité : détermine la densité des solides ou des liquides. Grâce au crochet de pesée intégré sous la balance, il est possible de réaliser des tests de densité relative pour les objets difficiles à positionner sur le plateau de pesée.
- Maintien de l’affichage : maintient manuellement l’affichage du dernier poids stable ou de la première valeur de pesée stable la plus élevée.
- Pesée en moles : mesure le poids d’un échantillon et le calcule automatiquement en moles.
Spécification
OIML F2 ou ASTM Classe 4 | |
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk | |
Plastique ABS, acier inoxydable | |
Balance de précision portable | |
1 kg |
En option RS-232, hôte USB, périphérique USB, Bluetooth ou transfert de données direct vers le PC, Plug-and-Play. | |
Pesée générale, laboratoire, environnement industriel | |
10 °C à 40 °C | |
Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification | |
Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses) |