Learn More
Dostmann Electronic™ Thermomètre universel à 2 canaux P715
Le thermomètre universel à 2 canaux P715 Dostmann Electronic™ est un thermomètre numérique à thermocouple à deux canaux portatif polyvalent doté d’une haute résolution et d’une grande précision sur toute la plage de mesures.
Marque: Dostmann Electronic™ 50000715
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Interface USB
- Logiciel Windows DE-Graph en option pour la documentation graphique et tabulaire
- Précision des mesures élevée
- Fonction d’étalonnage intégrée pour équilibrer simplement la tolérance du capteur
- Fonction d’étalonnage physique à 1 point, 2 points ou 3 points
- Les canaux de mesure sont librement attribuables.
- Enregistrement des valeurs maximale, minimale, de maintien et moyenne
- Le support de capteur intégré permet un fonctionnement à une seule main.
- Fonctionnement secteur possible
- Affichage simultané de deux valeurs mesurées
- Affichage différentiel de la température
Spécification
Surveillance de la température | |
200mm | |
P715 | |
350 g | |
1370°C | |
-200°C à +1370°C | |
9 V | |
LCD 2 lignes |
44mm | |
Boîtier : Plastique | |
0,1°C | |
Thermomètre à thermocouple à 2 canaux de type K, J, L, N, T | |
- 200°C | |
Env. 20 h | |
±0,2/±0,5/±1°C | |
93 mm |