Learn More
Dostmann Electronic™ Thermomètre de référence modèle P795
Instrument robuste, fiable, simple d’utilisation et haute précision pour la mesure de la température (± 0,01), avec mémoire pour 6 000 mesures.
Marque: Dostmann Electronic™ 50000795
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.58500kg
Description
- Le système de mesure P795 est l’étalon idéal pour tester les instruments ou systèmes subordonnés
- Les instruments de la série P795 offrent différentes possibilités d’étalonnage pour les sondes Pt100 raccordables
- Instrument haute précision pour la mesure de la température (± 0,01), avec mémoire pour 6 000 mesures
- Conçu pour les applications d’assurance qualité, par exemple pour tester les chambres climatiques, les thermostats à calibration, les fours... ou les procédés thermoélectriques
Spécification
Conçu pour les applications d’assurance qualité, par exemple pour tester les chambres climatiques, les thermostats à calibration, les fours... ou les procédés thermoélectriques | |
200 mm | |
300 g | |
4000 mesures | |
- 200°C | |
±0,015°C ou ±0,025 % | |
85 mm |
40 mm | |
P795 | |
Thermomètre de référence | |
850°C | |
-200°C à +850°C | |
LCD 2 lignes |