Learn More
Alla France™ Thermomètre de précision à immersion partielle
Utilisez ces thermomètres dans une grande variété d’applications. Les thermomètres de précision à immersion partielle Alla France™ sont fabriqués en verre sodocalcique jaune d’un diamètre compris entre 6 et 7 mm.
Marque: Alla France™ 5120P150-qp
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Sans mercure : liquide de remplissage rouge
- Avec anneau triangulaire
- La chambre d’expansion supporte des températures supérieures à celles du thermomètre
- La graduation est imprimée et fusionnée dans le verre grâce à un procédé spécial
- La graduation résiste à tous les produits chimiques, sauf à l’acide fluorhydrique et à la soude chaude (dans une moindre mesure), car ces 2 produits attaquent le verre
- Même si vous pouvez sentir un relief lorsque vous touchez la graduation, le thermomètre n’est pas gravé
- Disponible pour une immersion partielle ou totale
- Les thermomètres sont conditionnés individuellement dans des boîtes en accordéon en plastique robuste et recyclable, idéales pour le stockage de l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas utilisé
- Certaines références sont également disponibles dans des blisters scellés de 6 pièces.
- Livré systématiquement avec un certificat de précision et de traçabilité
Spécification
Liquide rouge | |
immersion partielle | |
Verre sodocalcique | |
150°C | |
-20°C à +150°C | |
1°C |
Certificat de précision et de traçabilité | |
305mm | |
Thermomètre de précision | |
- 20°C | |
±1°C | |
76 mm |