Learn More
Eppendorf™ Tubes à centrifuger Safe-Lock incolores pour usage en PCR
Protégez vos échantillons avec ces tubes à centrifuger. Les tubes à centrifuger Safe-Lock incolores pour PCR Eppendorf™ disposent d’un couvercle Eppendorf Safe-Lock à charnière pour une protection exceptionnelle contre toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage.
57.75€ - 78.55€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
Matériau | PP |
Autoclavable | Autoclavable |
Closure Included | Oui |
Type de produit | Tube à centrifuger |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10318661
|
Eppendorf™
0030123301 |
0,5 ml |
57.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10398031
|
Eppendorf™
0030123328 |
1,5 ml |
57.75€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10073321
|
Eppendorf™
0030123344 |
2 ml |
78.55€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Protect your samples with these centrifuge tubes. Eppendorf™ PCR Clean Colorless Safe-Lock Centrifuge Tubes feature a hinged Eppendorf Safe–Lock lid for outstanding protection against unintentional opening during incubation and storage.
- Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabriqué sans utilisation d’agents de glissement, de plastifiants et de biocides ; substances dont il a été démontré qu’elles s’infiltrent dans l’échantillon à partir des consommables en plastique et qu’elles ont un effet négatif sur les résultats des essais biologiques
- g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
- Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
- Fonctionnement garanti de -86 à 100°C
- Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
- Autoclavables lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
Spécification
Incolore | |
Autoclavable | |
Tube à centrifuger |
PP | |
Oui |