Learn More
Microspec™ Tubes PCR
Tubes PCR disponibles en EtO non stériles ou stérilisés à l’OEt.
18.05€ - 48.25€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Couleur | Transparent |
Conditions de stockage | Température ambiante |
Quantité | 1000 |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16665472
|
Microspec™
AK2 |
0,5 ml | Non stérile |
27.85€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16675472
|
Microspec™
AK3 |
0,2 ml | Stérile |
47.10€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16685472
|
Microspec™
AK4 |
0,5 ml | Stérile |
48.25€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16655472
|
Microspec™
AK1 |
0,2 ml | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Tubes PCR
- Naturel
- 1000/boîte
Spécification
Transparent | |
Température ambiante | |
PP | |
Polypropylène | |
Flip | |
Oui |
Transparent | |
1000 | |
Conique | |
Non | |
Oui |