Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid, 50 L
Pedal Container with Lid is a compact pedal container for space saving and hands-free operation to prevent contamination.
59.90€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Type de produit | Pedal Container with Lid |
Capacité (métrique) | 50 L |
Capacité (impériale) | 13.2 gal. |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17988521
|
Gilac™
G614321 |
White |
59.90€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17908591
|
Gilac™
G614322 |
Blue |
59.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17998921
|
Gilac™
G614323 |
Green |
59.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17968841
|
Gilac™
G614324 |
Red |
59.90€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17948451
|
Gilac™
G614325 |
Yellow |
59.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Compact pedal container for space saving.
- Hands-free operation to prevent contamination and facilitate barrier gestures, pedal prevents contamination.
- 2 pedal mounting positions available: automatic or manual lid closing.
- The lid (in manual lid version) can be closed by pressing the left part of the pedal.
- Longevity and durability.
- Perfect stability.
- Easy to clean.
- Colored lids for selective waste sorting.
- Self-assembled kit: lid, body, screws and pedal delivered in the same box.
Spécification
Polypropylene | |
50 L | |
Not Autoclavable |
Pedal Container with Lid | |
13.2 gal. |