Learn More
Solution tampon pH 5,00 à 25 °C, Reagecon
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
Marque: Reagecon 105025
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.99900kg
Description
- Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
- Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçabilité NIST.
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Accuracy ± 0.01 pH units | |
Liquide | |
Flacon en PEHD, GL45 |
5.00 ±0.01 | |
1 L |