Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
The SevenDirect SD20 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and ORP. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
1105.00€ - 1730.00€
Spécification
Précision (pH) | 0,002 |
---|---|
Précision (température) | ±0,1°C entre 0°C et 100°C |
Détails de la gestion des données | PC, imprimante, clé USB |
Résolution (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
Gamme (mV) | -2000 à 2000 |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17570996
|
Mettler Toledo™
30671550 |
SevenDirect SD20, instrument de mesure uniquement |
1105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17511006
|
Mettler Toledo™
30671554 |
Kit SD20 SevenDirect |
1465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17531006
|
Mettler Toledo™
30671556 |
Kit HA SevenDirect SD20 |
1555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17541006
|
Mettler Toledo™
30671557 |
Kit SevenDirect SD20 Organic |
1635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17551006
|
Mettler Toledo™
30671558 |
Kit SevenDirect SD20 Pure H2O |
1645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17561006
|
Mettler Toledo™
30671559 |
Kit SevenDirect SD20 Solids |
1590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17571006
|
Mettler Toledo™
30671560 |
Kit SevenDirect SD20 Viscous |
1730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17581006
|
Mettler Toledo™
30671561 |
Kit SevenDirect SD20 LowVol |
1680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17521006
|
Mettler Toledo™
30671555 |
Kit d’agitation SevenDirect SD20 |
1720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
SevenDirect instruments are benchtop meters developed for a wide range of laboratory applications, which provide accurate measurements of pH and ORP of almost any sample. The SevenDirect is the successor of the SevenCompact and a great addition to any lab.
- Large color touchscreen provides direct measurement and easy data entry.
- Instructions guide users through the sensor calibration process.
- View detailed measurement information on one measurement screen - or focus on the result only and maximize readability with the uFocus mode.
- Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP54 in-use).
- The instrument stores data like timestamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically.
- A two-level user management protects the most important settings.
- The EasyPlace electrode arm makes placing the sensor in the sample or buffer container easy.
- Dedicated positions for cleaning and storage support correct sensor handling.
Spécification
0,002 | |
PC, imprimante, clé USB | |
-2000 à 2000 | |
-22°F to +266°F | |
TFT, 7 po Couleur | |
IP54 | |
850 g |
±0,1°C entre 0°C et 100°C | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
-30°C à +130°C | |
0,1°C | |
Mesures standard de 2 000 | |
195 x 205 x 65 mm | |
1.9 lb. |