Learn More
A&D Weighing Balance analytique Phoenix GH agréé Classe I
Technologie de pesage OES (Ordinal Electromagnetic Sensor) offrant la meilleure précision.
2592.72€ - 3983.35€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL/BPF/GCP/ISO/OIML |
---|---|
Type de connexion | RS-232 C |
Type d’affichage | LCD |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16601122
|
A&D Weighing
GH-202-EC |
51 g/220 g |
3818.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16611122
|
A&D Weighing
GH-252-EC |
250 g |
3983.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16621122
|
A&D Weighing
GH-300-EC |
320 g |
3665.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16681112
|
A&D Weighing
GH-120-EC |
120 g |
2592.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16691112
|
A&D Weighing
GH-200-EC |
220 g |
2710.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Conforme au type CE
- Plage de pesage étendue
- Verre antistatique
- Étalonnage automatique par simple pression sur une touche avec masse d'étalonnage interne motorisée
- Étalonnage automatique en cas de variation de la température ambiante
- Interface RS-232C standard pour imprimante, ordinateur ou autres périphériques
- Conformité aux normes GLP, GMP et ISO
- Fonction de mémorisation de données
- Numéro d'identification pour la sortie GLP
- Fonction de mise hors tension automatique
- Chambre de pesée de grande capacité : 183 mm (L) x 148,5 mm (P) x 251 mm (H)
- Logiciel de communication WinCT (en téléchargement)
Spécification
BPL/BPF/GCP/ISO/OIML | |
RS-232 C | |
LCD | |
Acier inoxydable |