Learn More
Thermo Scientific™ Agarose I (qualité biologie moléculaire)
Assurez une cohérence uniforme de lot à lot en préparant des gels d’électrophorèse à l’aide de préparations d’un mélange d’agaroses hautement purifiées, à fusion régulière ou à bas point de fusion.
333.00€ - 964.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
---|---|
À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel |
Point de fusion | Point de fusion standard |
Type de produit | Agarose I (qualité biologie moléculaire) |
Plage de séparation | 100 bp à >30 kb |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11886704
|
Thermo Scientific™
17850 |
Agarose I (qualité biologie moléculaire) | 100 g |
333.00€
100g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11896704
|
Thermo Scientific™
17852 |
Agarose I (qualité biologie moléculaire) | 500 g |
964.00€
500g |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les agaroses Thermo Scientific™ Pierce sont des formulations hautement purifiées et soigneusement mélangées d’agarose à fusion régulière ou à faible fusion qui fournissent une cohérence d’un lot à l’autre pour la préparation de gels d’électrophorèse.
Points clés :
- Agarose I (qualité biologie moléculaire)
- Agarose à température de fusion régulière pour une électrophorèse nécessitant un niveau de pureté exceptionnel et des performances inégalées.
- Agarose II (faible fusion)
- Une agarose à basse température pour des applications spéciales nécessitant une température de fusion inférieure.
- Idéale pour la digestion / ligature par restriction “en gel” et la récupération d’ADN.
- À 1 %, forme un gel transparent très facile à manipuler qui offre une excellente résolution et d’excellentes caractéristiques de fusion.
- Fond à environ 65°C et reste fluide à 37°C pendant au moins 24 heures, fournissant ainsi une excellente matrice pour la manipulation enzymatique des échantillons.
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Point de fusion standard | |
100 bp à >30 kb |
Électrophorèse sur gel | |
Agarose I (qualité biologie moléculaire) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.