Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-GST Coated Plates, Clear, 8-Well Strip
Détectez les protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST) grâce à ces microplaques en polystyrène prêtes à l’emploi prébloquées revêtues d’anticorps monoclonal de souris anti-GST.
Marque: Thermo Scientific™ 15144
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : CAS : 1141-06-6 Poids : 0.10000kg
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues d'anti-GST sont des microplaques en polystyrène revêtues d'anticorps monoclonal de souris anti-GST et prébloquées pour une utilisation immédiate.
Informations complémentaires et commande en ligne
Contrairement aux plaques à revêtement de glutathion, ces plaques anti-GST permettent une liaison efficace des formes natives et dénaturées de GST. Dans la plupart des cas, la pré-purification des lysats cellulaires n’est pas nécessaire avant le screening et l’analyse de l’expression protéique recombinante étiquetée GST par ELISA à l’aide des plaques.Points clés :
À base d’anticorps : les plaques sont revêtues d’anticorps monoclonal de souris anti-GST
Sensible – détecte les protéines de fusion GST jusqu’à 7,5 ng / puits
Flexibilité – lie les formes natives ou dénaturées de GST ; une alternative aux plaques revêtues de glutathion
Prêtes à l’emploi : prébloquées avec tampon de blocage SuperBlock
Compatibilité – les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et de nombreux autres tampons de lyse courants n’interfèrent pas avec la liaison des protéines de fusion GST
Performances supérieures – rapport signal sur bruit amélioré par rapport aux plaques concurrentes
Spécification
Capacité standard, affinité | |
Colorimétrique | |
Pierce™ | |
Plaque de détection, immunoessai, ELISA | |
96 | |
Tampon SuperBlock™ |
Conserver les plaques à 4°C. Conserver les plaques ouvertes non utilisées dans un sachet refermable avec du dessiccant à 4°C. Expédiées à température ambiante | |
5/plaque | |
Transparent | |
En PS | |
Anticorps |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.