Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chicken IgY Purification Kit
Purifiez des anticorps de poulet à partir de jaunes d’œuf de poule avec des réactifs de précipitation et de délipidation uniques pour isoler de manière sélective la fraction d’IgY.
Marque:  Thermo Scientific™ 44922
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10559673
  • 1228.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
Le kit de purification d’IgY de poulet Thermo Scientific™ Pierce purifie les anticorps de poulet dans des jaunes d’œuf de poule à l’aide d’un réactif de délipidation exclusif qui sépare les protéines des lipides et d’un réactif de précipitation pour isoler de manière sélective une fraction d’IgY.
Le kit de purification d’IgY est simple d’emploi. Une fois le jaune d’œuf isolé à l’aide du séparateur d’œuf fourni, les lipides sont efficacement supprimés par incubation et centrifugation dans le réactif de délipidation Pierce. Ce premier réactif est également efficace comme solution de stockage : il permet de recueillir plusieurs jaunes d’œuf et de les conserver pour les extraire en même temps ultérieurement. Après l’ajout du réactif de précipitation d’IgY Pierce spécialisé et la centrifugation, on obtient un culot quasiment pur d’IgY intactes ; il est facilement dissous dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) ou un autre tampon de conservation. Les IgY purifiées sont prêtes à l’emploi dans les méthodes d’immunodétection ou la purification spécifique des antigènes sans interférence des lipides.
Points clés :
  • Économique : purifie deux fois plus d’IgY par œuf que d’autres kits couramment utilisés, offrant ainsi un coût inférieur par milligramme d’IgY purifiée
  • Haute pureté – la méthode produits des anticorps de poulet purs de 85 à 95 % (d’après les résultats de l’analyse SDS-PAGE)
  • Simplicité d’utilisation – méthode de précipitation simple pour purifier les IgY de poulet sans colonnes d’affinité
  • Protocole flexible – les œufs peuvent être recueillis et stockés rapidement dans un tampon pour être purifiés ultérieurement
  • Pratique – utilisez les œufs directement hors du réfrigérateur ; il n’est pas nécessaire de les laisser atteindre la température ambiante
Comprend :
Séparateur d’œuf, réactif de délipidation et réactif de précipitation d’IgY
Spécification
Spécification
Kit de purification d’IgY
Précipitation
Anticorps IgY
Suffisant pour : Purifier les IgY de poulet issues de 25 jaunes d’œuf
• Réactif de délipidation, 5 x 500 ml
• Réactif de précipitation d’IgY, 5 x 500 ml
• Séparateur d’œufs, 5 séparateurs
Conserver à 4°C.
Pierce™
Kit, flacon
Kit de purification d’IgY de poulet Pierce
5 l
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.