Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ F(ab')2 Micro Preparation Kit
Procédez à la digestion sélective des anticorps IgG entiers humains et autres à l’aide de la protéase de pepsine immobilisée afin de produire des fragments F(ab')2 qui conservent l’activité de fixation antigène.
Marque: Thermo Scientific™ 44688
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Description
Les kits de préparation de fragments F(ab')2 Thermo Scientific™ Pierce utilisent la protéase de pepsine immobilisée pour opérer la digestion sélective d’ anticorps IgG entiers humains et autres afin de produire des fragments F(ab')2 qui conservent l’activité de fixation antigène.
Ces kits utilisent la pepsine, une endopeptidase non spécifique, pour procéder à la digestion enzymatique du fragment Fc des IgG entiers afin d’obtenir le fragment F(ab’)2. Ce fragment est composé d’une paire d’unités Fab’ reliées par deux liaisons disulfure. La protéase de pepsine étant fournie sous une forme immobilisée de microbilles de résine d’agarose, la réaction digestive peut aisément être interrompue par la suppression de la résine de la solution d’IgG. Résultat : des produits de digestion sans enzymes. Une procédure optimisée, des colonnes à centrifuger à protéine A et de dessalage ultraperformantes simplifient l’utilisation de ces kits.
Points clés :
Produits de digestion sans enzymes – la pepsine immobilisée (résine d’agarose en microbilles) contribue au contrôle de la réaction de digestion et à la suppression totale des fragments d’anticorps produits à partir de la protéase
Conviennent aux IgG d’espèces humaines ou d’autres espèces – la procédure du kit est optimisée pour les IgG humaines, de lapin et de souris, mais la digestion basée sur la pepsine est efficace pour d’autres espèces et sous-classes d’IgG (remarque : pour de meilleurs résultats avec l’IgG1 de souris, utiliser la réf. 44980)
Haute capacité – le kit permet la digestion et la purification de près de 4 mg d’IgG à la fois Utilisez le kit de taille standard pour fragmenter 0,25 à 4 mg d’IgG et le kit micro pour 25 à 250 μg d’IgG
Complets et faciles à utiliser – les kits comprennent tous les réactifs, colonnes de centrifugation et accessoires nécessaires à la préparation et à la purification des fragments d’anticorps
Comprend :
Résine d’agarose de pepsine, tampon de digestion, colonnes à protéine A avec tampon de liaison et d’élution, colonnes de centrifugation de dessalage et accessoires
Spécification
Micro-kit de préparation de fragments F(ab’)2 Pierce | |
Pierce™ | |
ERK5/BMK1 (pan) |
10 échantillons d’anticorps contenant chacun 25 à 250 µg d’IgG | |
Suffisant pour : 10 échantillons d’anticorps, contenant chacun 25 à 250 µg d’IgG • Agarose de pepsine Pierce, 0,5 ml • Tampon de digestion F(ab’)2, 55 ml • Colonnes de centrifugation de protéine A Plus NAb, 0,2 ml, 2 colonnes • Boîtes de PBS (produisant chacune 500 ml), 2 boîtes • Tampon d’élution d’IgG, 50 ml • Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, à MWCO de 7 K, 0,5 ml, 10 colonnes • Colonnes de centrifugation, 0,8 ml, 10 colonnes • Microtubes à centrifuger, 2 ml, 30 tubes Conserver à 4°C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.