Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fab Micro Preparation Kit
Procédez à la digestion des anticorps IgG humains et murins à l’aide de protéase de papaïne immobilisée et purifiez les fragments Fab en utilisant les protéines A et d’agarose.
Marque:  Thermo Scientific™ 44685
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Code produit. 10321174
  • 560.00€ / 1 kit
En stock
Description
Les kits de préparation de fragments Fab Thermo Scientific™ Pierce utilisent de la protéase de papaïne immobilisée pour digérer les anticorps IgG humains et murins afin de produire des fragments Fab et Fc distincts et, ensuite, purifier l’anticorps Fab à l’aide de protéines A et d’agarose.
Ces kits utilisent une endopeptidase à thiol de papaïne non spécifique pour cliver enzymatiquement la totalité de l’IgG juste au-dessus de la région charnière pour créer deux fragments Fab séparés et un fragment Fc par molécule d’anticorps. Parce que la protéase de papaïne est fournie sous forme immobilisée de microbilles de résine d’agarose, la réaction de digestion s’arrête facilement en éliminant la résine de la solution d’IgG ; ce qui donne des produits digérés qui sont sans enzymes. La réaction de digestion des anticorps est réalisée dans des colonnes à centrifuger jetables pratiques qui permettent la suppression efficace de la protéase immobilisée et une récupération maximale des fragments d’IgG. Les colonnes à centrifuger à protéine A et les tampons nécessaires à la purification optimale des fragments obtenus sont également fournis dans les kits. La protéine A se lie aux fragments Fc et aux IgG non digérés, et permet ainsi la récupération des fragments Fab purs dans la fraction d’écoulement. Les colonnes de centrifugation de dessalage Thermo Scientific Zeba™ accélèrent et simplifient la préparation des échantillons d’IgG.
Points clés :
  • Produits de digestion sans enzymes – la papaïne immobilisée (résine d’agarose en microbilles) contribue au contrôle de la réaction de digestion et à la suppression totale des fragments d’anticorps produits à partir de la protéase
  • Conviennent aux IgG d’espèces humaines ou d’autres espèces – la procédure du kit est optimisée pour les IgG humaines, de souris et de lapin, mais la digestion basée sur la papaïne est efficace pour de nombreuses espèces et sous-classes d’IgG, y compris celle du le rat, de la chèvre et du porc (Remarque : pour de meilleurs résultats avec l’IgG1 de souris, utiliser la réf. 44980)
  • Haute capacité – le kit permet la digestion et la purification de près de 4 mg d’IgG à la fois Utilisez le kit de taille standard pour fragmenter 0,25 à 4 mg d’IgG et le kit micro pour 25 à 250 μg d’IgG
  • Produit des Fab prêts à l’emploi : la digestion et la récupération finale des fragments Fab purifiés s’opère sur un tampon phosphate de sodium au pH neutre, adapté au stockage ou à l’utilisation immédiate dans des applications courantes
  • Complets et faciles à utiliser – les kits comprennent tous les réactifs, colonnes de centrifugation et accessoires nécessaires à la préparation et à la purification des fragments d’anticorps
Comprend :
Résine d’agarose de papaïne, cystéine, tampon de digestion, colonnes à protéine A avec tampon de liaison et d’élution, colonnes de centrifugation de dessalage et accessoires
Spécification
Spécification
Micro-kit de préparation de fragments Fab Pierce
10 échantillons d’anticorps contenant chacun 25 à 250 µg d’IgG
Pierce™
Suffisant pour : 10 échantillons d’anticorps, contenant chacun 25 à 250 µg d’IgG
• Agarose de papaïne Pierce, 0,5 ml
• Cystéine-HCl, 1 g
• Tampon de digestion Fab, 55 ml
• Colonnes de centrifugation de protéine A Plus NAb, 0,2 ml, 2 colonnes
• Boîtes de PBS (produisant chacune 500 ml), 2 boîtes
• Tampon d’élution d’IgG, 50 ml
• Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, à MWCO de 7 K 0,5 ml, 10 colonnes
• Colonnes de centrifugation, 0,8 ml, 10 colonnes
• Microtubes à centrifuger, 2 ml, 30 tubes
Conserver entre 4 et 8°C.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Pierce Fab Micro Preparation Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic, Papain, L-(+)-Cysteine hydrochloridemonohydrate
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.