Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Micro Preparation Kit
Procédez à la digestion efficace d’anticorps IgG1 de souris dans des fragments Fab ou F(ab’)2 à l’aide de la protéase de ficine immobilisée.
Marque: Thermo Scientific™ 44680
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
Les kits de préparation de fragments Fab et F(ab')2 d’IgG1 de souris Thermo Scientific™ Pierce utilisent la protéase de ficine immobilisée pour la digestion efficace des IgG1 de souris dans des fragments Fab ou F(ab')2, selon les conditions de réaction choisies.
Les kits utilisent de la protéase de ficine pour la digestion enzymatique du fragment Fc d’IgG entiers afin d’obtenir des fragments Fab ou F(ab’)2. La protéase de ficine étant fournie sous forme immobilisée de microbilles de résine d’agarose, la réaction digestive peut aisément être interrompue par la suppression de la résine de la solution d’IgG. Résultat : des produits de digestion sans enzymes. Une procédure optimisée et des colonnes à centrifuger à protéine A et de dessalage ultraperformantes simplifient l’utilisation de ces kits.Points clés :
– Produits de digestion sans enzymes : la ficine immobilisée (résine d’agarose en microbilles) contribue au contrôle de la réaction de digestion et à la suppression totale des fragments d’anticorps produits à partir de la protéase
Optimisé pour les IgG1 de souris – la procédure du kit est spécifiquement optimisée pour les anticorps monoclonaux IgG1 de souris, offrant ainsi le meilleur rendement possible pour cette sous-classe d’anticorps
Haute capacité – le kit permet la digestion et la purification de près de 4 mg d’IgG à la fois Utilisez le kit de taille standard pour fragmenter 0,25 à 4 mg d’IgG et le kit micro pour 25 à 250 μg d’IgG
Complets et faciles à utiliser – les kits comprennent tous les réactifs, colonnes de centrifugation et accessoires nécessaires à la préparation et à la purification des fragments d’anticorps
Comprend :
Résine d’agarose de ficine, cystéine, tampon de digestion, colonnes à protéine A avec tampon de liaison et d’élution, colonnes de centrifugation de dessalage et accessoires
Spécification
10 échantillons d’anticorps contenant chacun 25 à 250 µg d’IgG | |
Pierce™ | |
Suffisant pour : 10 échantillons d’anticorps contenant chacun 25 à 250 µg d’IgG • Agarose de ficine Pierce, 0,8 ml • Cystéine-HCl, 1 g • Tampon de digestion d’IgG1 de souris, 120 ml • Colonnes de centrifugation de la protéine A Plus NAb, 0,2 ml, 2 colonnes • Tampon de liaison de protéine A, 50 ml • Tampon d’élution d’IgG, 50 ml • Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, à MWCO de 7 K 0,5 ml, 10 colonnes • Colonnes de centrifugation, 0,8 ml, 10 colonnes • Tubes de microcentrifugation, 2 ml, 30 tubes Conserver entre 4 et 8°C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.