Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit
Procédez à la digestion efficace d’anticorps IgG1 de souris dans des fragments Fab ou F(ab’)2 à l’aide de la protéase de ficine immobilisée.
Marque: Thermo Scientific™ 44980
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 2.72160kg
Description
Les kits de préparation de fragments Fab et F(ab')2 d’IgG1 de souris Thermo Scientific™ Pierce utilisent la protéase de ficine immobilisée pour la digestion efficace des IgG1 de souris dans des fragments Fab ou F(ab')2, selon les conditions de réaction choisies.
Les kits utilisent de la protéase de ficine pour la digestion enzymatique du fragment Fc d’IgG entiers afin d’obtenir des fragments Fab ou F(ab’)2. La protéase de ficine étant fournie sous forme immobilisée de microbilles de résine d’agarose, la réaction digestive peut aisément être interrompue par la suppression de la résine de la solution d’IgG. Résultat : des produits de digestion sans enzymes. Une procédure optimisée et des colonnes à centrifuger à protéine A et de dessalage ultraperformantes simplifient l’utilisation de ces kits.Points clés :
– Produits de digestion sans enzymes : la ficine immobilisée (résine d’agarose en microbilles) contribue au contrôle de la réaction de digestion et à la suppression totale des fragments d’anticorps produits à partir de la protéase
Optimisé pour les IgG1 de souris – la procédure du kit est spécifiquement optimisée pour les anticorps monoclonaux IgG1 de souris, offrant ainsi le meilleur rendement possible pour cette sous-classe d’anticorps
Haute capacité – le kit permet la digestion et la purification de près de 4 mg d’IgG à la fois Utilisez le kit de taille standard pour fragmenter 0,25 à 4 mg d’IgG et le kit micro pour 25 à 250 μg d’IgG
Complets et faciles à utiliser – les kits comprennent tous les réactifs, colonnes de centrifugation et accessoires nécessaires à la préparation et à la purification des fragments d’anticorps
Comprend :
Résine d’agarose de ficine, cystéine, tampon de digestion, colonnes à protéine A avec tampon de liaison et d’élution, colonnes de centrifugation de dessalage et accessoires
Spécification
2,5 ml | |
Pierce™ | |
Suffisant pour : 10 échantillons d’anticorps contenant chacun 0,25 à 4 mg d’IgG • Agarose de ficine Pierce, 2,5 ml • Cystéine-HCl, 1 g • Tampon de digestion d’IgG1 de souris, 120 ml • Colonne de centrifugation de la protéine A Plus NAb, 1 ml, 1 colonne • Tampon de liaison de protéine A, 120 ml • Tampon d’élution d’IgG, 120 ml • Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, à MWCO de 7 K, 2 ml, 10 colonnes • Colonnes de centrifugation, 0,8 ml, 10 colonnes • Tubes de microcentrifugation, 2 ml, 30 tubes Conserver de 4 et 8°C. |
Sécurité et traitement
- Pierce Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium chloride, L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.