Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur de protéines Pierce™ en PES, seuil de rétention des molécules de 100 000, 20 à 100 ml
Les concentrateurs de protéines Thermo Scientific™ Pierce™ en PES sont des dispositifs de centrifugation faciles à utiliser pour un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons protéiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 88537X4
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 17740469
  • 538.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
Les concentrateurs Thermo Scientific™ Pierce™ sont des dispositifs de centrifugation faciles à utiliser pour un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons protéiques. Ces dispositifs d’ultrafiltration jetables contiennent une membrane en polyéthersulfone (PES) pour la concentration, le dessalage et l’échange de tampon pour les échantillons biologiques, tels que les milieux de culture tissulaire, les antisérums, les préparations d’anticorps monoclonaux et les fractions chromatographiques. Ils peuvent également être utilisés pour retirer le marqueur non incorporé suite aux réactions induites par des modifications protéiques. 
La membrane en PES de ces dispositifs est disponible en cinq seuils de rétention des molécules différents de 3 000, 5 000, 10 000, 30 000 et 100 000 et peut être utilisée pour traiter des volumes d’échantillons de 100 μl à 100 ml. Les seuils de rétention des molécules sont gravés sur les côtés des concentrateurs pour une identification aisée, tandis qu’une fenêtre transparente avec graduations sur le côté de chaque dispositif permet la détermination visuelle du volume de l’échantillon concentré (rétentat). Leur conception unique fournit des résultats fiables et cohérents. Plusieurs tailles de dispositifs sont disponibles pour traiter des volumes d’échantillons maximums de 0,5 ml, 6 ml, 20 ml et 100 ml.
  • Traitement rapide—La conception unique réduit l’encrassement des membranes et permet une concentration des échantillons 10 à 30 fois supérieure en seulement 5–30 minutes pour un seuil de rétention des molécules de 10 000 (en fonction du dispositif—les durées peuvent varier pour d’autres seuils de rétention des molécules), même avec des solutions à charge de particules.
  • Taux de récupération élevé—Retient >90 % des échantillons de protéines tout en éliminant les contaminants ou en échangeant les tampons.
  • Pratique—marquages clairs, vaste chambre à échantillon et chambre de filtrat amovible pour une manipulation simplifiée.
  • Compatible avec d’autres instruments—peut être utilisé avec des centrifugeuses standard qui utilisent des rotors à angle fixe ou à nacelles oscillantes.
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Oui
100 kDa
Température ambiante
20 à 100 ml
Flacons, colonne de centrifugation
Polyéther sulfones
4 x 4 réactions
Filtre