Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Antibody Isotyping Kit plus Kappa and Lambda - Mouse
Identifiez en 5 minutes la classe et la sous-classe d’anticorps monoclonal de souris à l’aide de ces tests à usage unique à cassettes analysant le de flux latéral.
Marque: Thermo Scientific™ 26179
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 2.72160kg
Description
Les kits d’isotypage rapide d’anticorps de souris Thermo Scientific™ Pierce, à usage unique et à cassettes, sont destinés à l’analyse du flux latéral pendant 5 minutes pour identifier la classe et la sous-classe d’anticorps monoclonal de souris.
Les kits se composent de petites cartouches sur lesquelles la valeur de l’isotype d’anticorps monoclonal s’affiche en couleur en cinq minutes, après pipetage dans le puits d’une faible quantité de surnageant de culture dilué ou de liquide d’ascite. Les kits déterminent les IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM de souris.L’analyse repose sur le simple ajout d’un surnageant de culture tissulaire correctement dilué ou de liquide d’ascite dans le puits de la petite cassette. Les conjugués dorés intégrés dans la cassette constituent des complexes spécifiques solubles de classe et de sous-classe avec les anticorps de l’échantillon. Ces complexes se déplacent le long de la membrane et sont séparés sur la membrane imprégnée d’anticorps spécifique de la classe et d’isotype de l’anticorps. Les résultats s’affichent sous la forme d’une bande rouge indiquant l’isotype ou la sous-classe de l’anticorps.
Points clés :
Longue durée du conservation –stable pendant plus de 1 an à température ambiante
En une seule étape – ajouter un échantillon d’anticorps dilué en une seule étape au puits de chargement de la cassette
Rapides – en seulement 5 minutes, une bande apparaît pour indiquer l’isotype d’anticorps
Sensibles – détectent les anticorps dans les milieux de culture tissulaire ou dans le liquide d’ascite dès que la concentration est supérieure à 10 ng/ml
Spécifique – le dosage ne réagit pas en contact avec le sérum de veau fœtal (SVF)
Fiable – les résultats sont similaires aux dosages d’isotypage basés sur le test ELISA standard
Comprend :
Dix sachets, contenant chacun deux cassettes (réf. 26178) ou trois cassettes (réf. 26179), plus un flacon de diluant d’échantillon
Spécification
Kit d’isotypage rapide Pierce plus Kappa et Lambda - Souris | |
Transfert de membrane | |
10 dosages | |
Spécifique à la cible |
Suffisant pour : 10 dosages d’isotypes • Cassettes d’isotypage (trois par sachet), 10 sachets • Diluant d’échantillon, 45 ml Conserver le kit entre 2 et 8°C. |
|
Chromogène | |
Pierce™ | |
Dosage d’isotypage |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.