Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison
Réduisez la variabilité d’orientation moléculaire grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
141.48€ - 900.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Traitement de surface | Volume total (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Traitement de surface | Volume total (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10143632
|
Thermo Scientific™
436014 |
Microplaque | Transparent | Streptavidine | 400 μl |
850.37€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10387522
|
Thermo Scientific™
436015 |
Microplaque | Blanc | Streptavidine | 400 μl |
625.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10541493
|
Thermo Scientific™
436016 |
Microplaque | Noir | Streptavidine | 400 μl |
625.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10133682
|
Thermo Scientific™
436017 |
Microplaque | Transparent | Streptavidine | 120 μl |
900.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10788944
|
Thermo Scientific™
436020 |
Module solide F8 (x12) sur cadre | Transparent | Streptavidine | 400 μl |
725.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10636083
|
Thermo Scientific™
436022 |
Module Lock-Well C8 (x12) sur cadre | Transparent | Streptavidine | 350 μl |
725.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10551493
|
Thermo Scientific™
436018 |
Microplate | Blanc | Streptavidin | 120 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10709144
|
Thermo Scientific™
436032 |
Microplate | Transparent | Glutathione | 400 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10723686
|
Thermo Scientific™
95029263 |
Microplate | Transparent | Streptavidin | 400 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10604617
|
Thermo Scientific™
95029293 |
Module sécable F8 (x12) sur cadre | Transparent | Streptavidine | 400 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Réduisez la variabilité des orientations moléculaires grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Surfaces de capture par affinité (streptavidine passive et streptavidine Immobilizer, nickel-chélate et glutathion, BioBind) :
- Les surfaces de liaison hautement spécifiques réduisent la variabilité des orientations moléculaires.
- Les surfaces Immobilizer améliorent le rapport signal/bruit.
- Lʼinteraction streptavidine/biotine peut être exploitée pour immobiliser un large éventail de biomolécules.
Spécification
Non spécifié |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.