Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en PVC orange fluorescent Polar Grip™ série 23-700
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Description
- Gant d’hiver isolé
- Surpasse le cuir, élimine l’eau, résiste aux sels et aux produits chimiques
- Garde les mains vraiment au chaud.
- L’isolation en mousse de polyuréthane offre une chaleur et un confort supplémentaires.
- Le revêtement en PVC à finition rugueuse offre une puissance de préhension imbattable sur les surfaces humides et glissantes.
Spécification
Matériau arrière | PVC |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
Couleur | Orange fluorescent |
Matériau | PVC |
Type de produit | Gants à usage intensif |
Dimensions | 9 |
Type de manchette de gant | Manchette |
Doublure | Mousse de coton / nylon / polyuréthane |
Type de paume | Paume entièrement enduite |
Quantité | 72 paires |