Learn More
BRAND™ Lingettes en polyester polaire
Les lingettes non pelucheuses et anti-déchirures sont conçues pour une livraison optimale des désinfectants et une excellente absorption des contaminants. En raison de leur taille, elles conviennent particulièrement à la désinfection rapide et fiable de votre lieu de travail, de votre table de laboratoire ou de votre hotte.
Marque: BRAND™ 44870
168.91 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.40000kg
Description
- Lingettes en polaire 100 % en polyester, sèches
- 70 lingettes par rouleau.
- Dimensions de la lingette : 230 x 28 mm
- Boîte distributrice vendue séparément
Spécification
Lingettes de polaire | |
280 x 28 mm | |
70/rouleau |
Polyester | |
Imprégnation avec des détergents universels ou désinfectants. |