Learn More
Justrite™ Armoire en polyéthylène pour agents corrosifs / acides
Armoire en polyéthylène robuste, entièrement sans métal pour le stockage des acides ou bases sans se soucier de la corrosion
Marque: Justrite™ 24180
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 38.50000kg
Alert:
Les environnements de recherche qui utilisent de nombreux types de produits chimiques différents ont des exigences de stockage spécifiques. Que ce soit pour l’utilisation d’acides, de bases ou de solvants, il est essentiel que les liquides incompatibles soient séparés pour éviter des explosions ou incendies catastrophiques. La SDS (Fiche de données de sécurité) doit être examinée afin de déterminer les caractéristiques chimiques et les pratiques de stockage recommandées.
Description
Spécification
28 in | |
Stocker des acides ou bases | |
457 mm | |
36 in | |
914 mm | |
Bleu | |
36 flacons de 2,5 L | |
2 |
711 mm | |
794 mm | |
35 in | |
HDPE | |
18 po | |
889 mm | |
Fermeture manuelle | |
31.25 in |