Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage en PP avec couvercle, autoclavables, pour flacons 4 ml
Résistantes aux températures situées entre -80° et +100°.
Marque: Fisherbrand™
25.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.09180kg
Description
- Pour flacons de 4 ml ou flacons cylindriques de 4 ml
- Rouge
- Couvercle inclus
- L x l x H : 130 x 130 x 52 mm
- 49 cavités avec codage alphanumérique
Spécification
Rouge | |
Flacons de 4 ml ou flacons cylindriques de 4 ml | |
49 | |
130 x 130 x 52 mm |
Polypropylène | |
Couvercle | |
-80°C à +100° |