Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™
Fabriquées en salle blanche de classe 100,000 pour une propreté garantie. Les pelles jetables en PS pour applications pharmaceutiques Sampling Systems™ sont conditionnées individuellement et n’exigent pas de nettoyage ni de validation de nettoyage coûteux.
95.20€ - 279.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17458863
|
Sampling Systems™
8045A-1000 |
1 000 ml | Non stérile |
132.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17478863
|
Sampling Systems™
8045A-2500 |
2,5 L | Non stérile |
95.20€
15 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17498863
|
Sampling Systems™
8045A-500 |
500 mL | Non stérile |
155.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17488863
|
Sampling Systems™
8045A-2500S |
2,5 L | Stérile |
190.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12534366
|
Sampling Systems™
8045A-60S |
60 mL | Stérile |
155.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17408873
|
Sampling Systems™
8045A-500S |
500 mL | Stérile |
279.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17468863
|
Sampling Systems™
8045A-1000S |
1 000 ml | Stérile |
212.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13225220
|
Sampling Systems™
8045A-125S |
125 mL | Stérile |
229.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16466840
|
Sampling Systems™
8045A-250S |
250 ml | Stérile |
246.00€
85 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13255220
|
Sampling Systems™
8045A-30S |
30 mL | Stérile |
183.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15809431
|
Sampling Systems™
8045A-60 |
60 mL | Non stérile |
96.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15879421
|
Sampling Systems™
8045A-125 |
125 mL | Non stérile |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16456840
|
Sampling Systems™
8045A-250 |
250 ml | Non stérile |
194.00€
85 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15899421
|
Sampling Systems™
8045A-30 |
30 mL | Non stérile |
118.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12732437
|
Sampling Systems™
8045A-250S |
2.5 L | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15889421
|
Sampling Systems™
8045A-250 |
250 ml | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Caractéristiques principales :
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Également disponible en PEHD, PP et autres couleurs
Pourquoi utiliser une pelle SteriWare™ Disposable PharmaScoop™ ?
- Conforme GMP - Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible. Conformément à ces dernières, nous avons placé la poignée ergonomique en haut de la pelle.
- Fabrication en salle blanche - Toutes les pelles SteriWare™ PharmaScoop™ sont moulées, inspectées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100,000.
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à une pelle réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Cela comprend les certificats de conformité et le certificat d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
PS | |
Oui | |
Blanc |