Learn More
Brand™ Boucle d’inoculation en PS
Permet un repiquage doux sans endommager la surface nutritive. Les anses d’inoculation en polystyrène BRAND™ sont très flexibles, avec une anse à une extrémité et une aiguille à l’autre ou des anses aux deux extrémités.
Marque: Brand™ 452201
73.31 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21654" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.07100kg
Description
- Fabrication en PS.
- Pour l’inoculation des milieux nutritifs.
- Disponible soit avec une anse à une extrémité et une aiguille à l’autre, soit avec des anses aux deux extrémités.
- Une grande flexibilité permet un repiquage doux sans endommager la surface nutritive.
- Stérilisées aux rayons Y.
Spécification
Oui | |
Polystyrène | |
Blanc | |
Aiguille |
Stérile | |
1 μl | |
Anse d’inoculation | |
1 000/paquet |