Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage en polystyrène
Réduisez le risque de contamination croisée grâce aux flacons de culture stériles et à usage unique en polystyrène. À utiliser avec les filtres adaptables sur flacons ou comme récipients de rechange ou supplémentaire pour les unités de filtration. Parfaits comme récipients de stockage à usage unique.
92.80€ - 158.00€
Spécification
Description | Arrondie avec des poignées moulées |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Type | Flacon récepteur |
Includes: Individually packaged sterile screw top style bottle cap
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15903317
|
Fisherbrand™
|
150 ml |
158.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15913317
|
Fisherbrand™
|
250 ml |
143.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15923317
|
Fisherbrand™
|
500 ml |
92.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15933317
|
Fisherbrand™
|
1 000 ml |
158.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Arrondie avec des poignées moulées
- PS
- Graduations moulées
- Stérile
Zertifizierungen
Apyrogène selon la norme USP, non cytotoxique d’un lot à un autre, stérilisé d’un lot à l’autre
Spezifikation
Arrondie avec des poignées moulées | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Flacon récepteur |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.