Learn More
Fisherbrand™ Balance portable
La balance portative Fisherbrand, de conception mince et empilable, offre des fonctionnalités de pesée essentielles et des performances compétitives.
44.00€ - 51.91€
Spécification
Type d’affichage | LCD |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pesée |
Comprend | 3 piles AA (LR6) |
Temps de stabilisation | 2,000 sec |
Plage de températures (impériale) | 64°F à 77°F |
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15939345
|
Fisherbrand™
|
220 g | FCS221 |
44.55€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15949345
|
Fisherbrand™
|
620 g | FCS621 |
50.30€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15909355
|
Fisherbrand™
|
2200 g | FCS2200 |
44.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15919355
|
Fisherbrand™
|
5200 g | FCS5200 |
51.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Conception intuitive à deux touches facilitant l’utilisation
- Conception compacte et peu encombrante permettant un stockage par empilement
- Plateau de pesage élargi pouvant accueillir de grands échantillons et de nombreux objets
Spécification
LCD | |
3 piles AA (LR6) | |
64°F à 77°F | |
2 ans | |
5 in | |
5,2 in | |
0,9 lb |
Pesée | |
2,000 sec | |
18 °C à 25 °C | |
205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 in) | |
125 mm | |
132 mm | |
0,4 kg |