Learn More
OHAUS™ Balance de précision portable
Balances portables polyvalentes adaptées au pesage quotidien
329.00€ - 399.00€
Spécification
Type de connexion | RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) |
---|---|
Description | Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur. |
Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
À utiliser avec (application) | Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle |
Matériau | Boîtier en ABS, bac en acier inoxydable, verrou de transport, pieds réglables et antidérapants, bulle de mise à niveau |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17217840
|
OHAUS™
30615581 |
120 g | 230 x 204 x 104 mm |
329.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17227840
|
OHAUS™
30615582 |
220 g | 230 x 204 x 104 mm |
354.00€
1 unité |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17237840
|
OHAUS™
30615583 |
320 g | 230 x 204 x 104 mm |
399.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17247840
|
OHAUS™
30615584 |
1200 g | 230 x 204 x 70 mm |
346.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17257840
|
OHAUS™
30615585 |
2200 g | 230 x 204 x 70 mm |
363.00€
1 unité |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17267840
|
OHAUS™
30615586 |
3,200 g | 230 x 204 x 70 mm |
398.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17277840
|
OHAUS™
30615587 |
10 200 g | 250 x 240 x 74 mm |
330.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- La balance Navigator propose des applications de pesage indispensables à un prix compétitif.
- La technologie de pesage avancée permet la stabilisation de la balance en une seconde et des résultats de pesage rapides et précis, tout en améliorant l’efficacité, la productivité et le rendement de l’opérateur.
- La balance possède un système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois supérieures à sa capacité nominale.
Spécification
RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) | |
Écran LCD rétroéclairé | |
Boîtier en ABS, bac en acier inoxydable, verrou de transport, pieds réglables et antidérapants, bulle de mise à niveau |
Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur. | |
Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle | |
Balances portatives |